4-Chlor-3-fluorzimtsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8154-10G PC8154-1G PC8154-5G PC8154-25G PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA 136 EUR
APOSPC8154-10G APOSPC8154-1G APOSPC8154-5G APOSPC8154-25G APOSPC8154-100G
4-Chlor-3-fluorzimtsäure
4-Chlor-3-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
Schmelzpunkt: 241…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143294
CAS-Nummer: 202982-66-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR