1-Chlor-4-fluor-2-iodbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8155-5G
APOSPC8155-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8155-5G
1-Chlor-4-fluor-2-iodbenzol 97%
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
Molecular Weight: 256,4439 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042575
CAS-Nummer: 202982-68-1