4,5-Dibromo-2-fluorobenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8175-250MG
APOSPC8175-250MGEA 85.7 EUR
APOSPC8175-250MG
4,5-Dibromo-2-fluorobenzoic acid 95+%
4,5-Dibromo-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Br₂FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672987
CAS-Nummer: 289039-48-1