4,5-Dibrom-2-fluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dibromo-4-fluoro-5-methylbenzene
PC8178-25G
APOSPC8178-25GEA
116
EUR
APOSPC8178-25G
4,5-Dibrom-2-fluortoluol
4,5-Dibrom-2-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Br₂F Molecular Weight: 267,92 g/mol Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143234 CAS-Nummer: 202982-77-2 |