2-Fluor-6-iodtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8201-5G
APOSPC8201-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8201-5G
2-Fluor-6-iodtoluol
2-Fluor-6-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
Siedepunkt: 117 °C/9mmHg
Dichte: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142922
CAS-Nummer: 443-85-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III