3-Fluor-4-iodtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Fluor-2-iod-5-methylbenzol
PC8202-1G
APOSPC8202-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8202-1G
3-Fluor-4-iodtoluol
3-Fluor-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
Molecular Weight: 236,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143162
CAS-Nummer: 452-79-9
EINECS: 610-236-1