3-Fluor-p-anisidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluor-p-anisidin
3-Fluor-p-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
Siedepunkt: 135 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075040
CAS-Nummer: 366-99-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR