2-Fluor-5-methoxybenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluor-5-methoxybenzoesäurenitril

PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluor-5-methoxybenzonitril 98%
2-Fluor-5-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151.14 g/mol
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142921
CAS-Nummer: 127667-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR