2-Fluor-4-methoxyphenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8211-5G PC8211-25G PC8211-50G PC8211-100G
APOSPC8211-5GEA 50.9 EUR
APOSPC8211-5G APOSPC8211-25G APOSPC8211-50G APOSPC8211-100G
2-Fluor-4-methoxyphenol 97%
2-Fluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Siedepunkt: 94 °C/3,75mmHg
Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070796
CAS-Nummer: 167683-93-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR