4-(Trifluormethyl)anisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 31.9 EUR
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluormethyl)anisol
4-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 166…170 °C
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 1,2445 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094456
CAS-Nummer: 402-52-8
UN: 1993
ADR: 3,III