2-(Trifluormethyl)anisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8230-1G
PC8230-250MG
PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA
87
EUR
APOSPC8230-1G
APOSPC8230-250MG
APOSPC8230-5G
2-(Trifluormethyl)anisol
2-(Trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₇F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142938 CAS-Nummer: 395-48-2 UN: 1993 ADR: 3,III |