1-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)benzotrifluoride
PC8279-1G
APOSPC8279-1GEA
248
EUR
APOSPC8279-1G
1-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₁H₁₁BrF₃NO₂S Molecular Weight: 358,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801012 CAS-Nummer: 951884-59-6 |