4-Amino-2,5-difluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluoro-4-hydroxyaniline
PC8310-1G
APOSPC8310-1GEA 188 EUR
APOSPC8310-1G
4-Amino-2,5-difluorophenol
4-Amino-2,5-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Molecular Weight: 145,107 g/mol
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094492
CAS-Nummer: 120103-19-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III