2,6-Difluor-4-hydroxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyano-3,5-difluorophenol
PC8318-1G
PC8318-25G
PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA
58.2
EUR
APOSPC8318-1G
APOSPC8318-25G
APOSPC8318-5G
2,6-Difluor-4-hydroxybenzonitril 98%
2,6-Difluor-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₃F₂NO Schmelzpunkt: 125…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094499 CAS-Nummer: 123843-57-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |