Terephthalbis(4-fluoroaniline) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,1'-(1,4-Phenylene)bis(N-(4-fluorophenyl)methanimine), Bis(4-fluoroanilino)terephthalaldehyde
PC8325-10G
APOSPC8325-10GEA
553
EUR
APOSPC8325-10G
Terephthalbis(4-fluoroaniline) 98%
Terephthalbis(4-fluoroaniline)
Formel:
C₂₀H₁₄F₂N₂ Molecular Weight: 320.34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017952 CAS-Nummer: 17866-84-1 |