4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Boronophenoxy)-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Boronophenyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether, (4-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)boronic acid
PC8330-1G
APOSPC8330-1GEA
125
EUR
APOSPC8330-1G
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzeneboronic acid
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₃H₉BF₃NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800896 CAS-Nummer: 957062-58-7 |