N-Cyclopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
PC8336-5G
APOSPC8336-5GEA
89
EUR
APOSPC8336-5G
N-Cyclopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
N-Cyclopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₉H₉FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08448315 CAS-Nummer: 887351-37-3 |