2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8344-100MG PC8344-500MG
APOSPC8344-100MGEA 221 EUR
APOSPC8344-100MG APOSPC8344-500MG
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine
Formel: C₉H₁₂FNS
Siedepunkt: 98 °C (0,5 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01764909
CAS-Nummer: 143627-49-0