N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-BOC protected, (R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC8355-1G
PC8355-25G
PC8355-5G
APOSPC8355-1GEA
121
EUR
APOSPC8355-1G
APOSPC8355-25G
APOSPC8355-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Formel:
C₁₅H₁₈F₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862945 CAS-Nummer: 346694-78-8 |