Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-Phe(2-CF₃)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine, N-FMOC protected
PC8356-5G
APOSPC8356-5GEA
229
EUR
APOSPC8356-5G
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₀F₃NO₄ Molecular Weight: 455.44 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01863052 CAS-Nummer: 352523-16-1 |