2-Fluor-D-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid, H-D-Phe(2-F)-OH
PC8358-5G
APOSPC8358-5GEA
68.3
EUR
APOSPC8358-5G
2-Fluor-D-phenylalanin
2-Fluor-D-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066447 CAS-Nummer: 97731-02-7 |