5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8382-5G
APOSPC8382-5GEA 26.1 EUR
APOSPC8382-5G
5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin
5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190,01 g/mol
Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839213
CAS-Nummer: 864830-16-0