2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyridine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8383-5G
APOSPC8383-5GEA
62.5
EUR
APOSPC8383-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyridine 97+%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145,5600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864695 CAS-Nummer: 881891-83-4 |