2-Brom-2',4'-bis(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8402-1G PC8402-5G
APOSPC8402-1GEA 292 EUR
APOSPC8402-1G APOSPC8402-5G
2-Brom-2',4'-bis(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-2',4'-bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₅BrF₆O
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094502
CAS-Nummer: 435271-21-9
UN: 3261
ADR: 8,III