2-Brom-4'-fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8409-1G
PC8409-250MG
PC8409-5G
APOSPC8409-1GEA
140
EUR
APOSPC8409-1G
APOSPC8409-250MG
APOSPC8409-5G
2-Brom-4'-fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-4'-fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₅BrF₄O Siedepunkt: 62…64 °C/0.06mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094508 CAS-Nummer: 537050-13-8 UN: 1760 ADR: 8 III |