2-Brom-4'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC8410-1G PC8410-25G PC8410-5G
APOSPC8410-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8410-1G APOSPC8410-25G APOSPC8410-5G
2-Brom-4'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 95%
2-Brom-4'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅BrF₄O
Molecular Weight: 285.0330 g/mol
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094509
CAS-Nummer: 537050-14-9
UN: 3261
ADR: 8 III