2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malononitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8411-500MG
APOSPC8411-500MGEA
102
EUR
APOSPC8411-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malononitrile
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malononitrile
Formel:
C₉H₃ClF₃N₃ Molecular Weight: 245,59 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315462 CAS-Nummer: 338956-33-5 |