4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8423-500MG
APOSPC8423-500MGEA 688 EUR
APOSPC8423-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}benzonitrile 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}benzonitrile
Formel: C₁₇H₁₄ClF₃N₄
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00141702
CAS-Nummer: 338979-20-7