3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}-3-iminopropionitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8425-500MG
APOSPC8425-500MGEA
688
EUR
APOSPC8425-500MG
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}-3-iminopropionitrile 97%
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}-3-iminopropionitrile
Formel:
C₁₃H₁₃ClF₃N₅ Molecular Weight: 331,724 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664816 CAS-Nummer: 339103-92-3 |