3-Amino-2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]pyridine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8426-500MG
APOSPC8426-500MGEA
688
EUR
APOSPC8426-500MG
3-Amino-2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]pyridine hydrochloride 97%
3-Amino-2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]pyridine hydrochloride
Formel:
C₁₅H₁₅ClF₃N₅·ClH Molecular Weight: 394,222 g/mol Schmelzpunkt: 200…210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793058 CAS-Nummer: 317822-49-4 |