8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-8-chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC8437-1G
APOSPC8437-1GEA
66.7
EUR
APOSPC8437-1G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine
Formel:
C₇H₄ClF₃N₄ Molecular Weight: 236,58 g/mol Schmelzpunkt: 273…275 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00974657 CAS-Nummer: 338773-34-5 |