2-Cyano-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyano-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide, 2-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
PC8448-1G
APOSPC8448-1GEA
43.5
EUR
APOSPC8448-1G
2-Cyano-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Cyano-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O Molecular Weight: 228,18 g/mol Schmelzpunkt: 143…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00117941 CAS-Nummer: 1960-77-6 |