Diethyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8453-1G
APOSPC8453-1GEA 132 EUR
APOSPC8453-1G
Diethyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malonate 97%
Diethyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malonate
Formel: C₁₃H₁₃ClF₃NO₄
Molecular Weight: 339,7 g/mol
Siedepunkt: 120…124 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231883
CAS-Nummer: 172527-71-8