Diethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8454-500MG
APOSPC8454-500MGEA
782
EUR
APOSPC8454-500MG
Diethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97%
Diethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formel:
C₁₇H₁₈F₃NO₅ Molecular Weight: 373,324 g/mol Schmelzpunkt: 115…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315628 CAS-Nummer: 318237-96-6 |