2,6-Dinitro-4-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol, 2,6-Dinitro-α,α,α-trifluor-p-toluidin
PC8461-5G
APOSPC8461-5GEA
161
EUR
APOSPC8461-5G
2,6-Dinitro-4-(trifluormethyl)anilin 97%
2,6-Dinitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄F₃N₃O₄ Molecular Weight: 251,12 g/mol Schmelzpunkt: 144…149 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00024260 CAS-Nummer: 445-66-9 |