1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8463-1G
APOSPC8463-1GEA 1450 EUR
APOSPC8463-1G
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid 97%
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₂F₃N₃O₆
Molecular Weight: 363,246 g/mol
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664473
CAS-Nummer: 303144-43-6