4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 52.2 EUR
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091014
CAS-Nummer: 213598-09-5