Ethyl 4-({[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}carbonyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8477-100MG
APOSPC8477-100MGEA
288
EUR
APOSPC8477-100MG
Ethyl 4-({[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}carbonyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 4-({[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}carbonyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁ClF₃N₃O₄ Molecular Weight: 377,703 g/mol Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664738 CAS-Nummer: 338397-35-6 |