1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8480-1G
APOSPC8480-1GEA 93.1 EUR
APOSPC8480-1G
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₀H₅BrFNO₂
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08277325
CAS-Nummer: 893614-85-2