N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
PC8481-1G
APOSPC8481-1GEA
270
EUR
APOSPC8481-1G
N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)thiourea
N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)thiourea
Formel:
C₇H₆BrFN₂S Molecular Weight: 249,11 g/mol Schmelzpunkt: 163…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027194 CAS-Nummer: 952182-71-7 |