N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC8485-500MG
APOSPC8485-500MGEA
69.8
EUR
APOSPC8485-500MG
N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)acetamide
N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)acetamide
Formel:
C₁₂H₁₄FN₃O₃ Molecular Weight: 267,26 g/mol Schmelzpunkt: 105…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027123 CAS-Nummer: 952182-62-6 |