4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[(4-Fluorophenyl)thio]-3-nitrobenzaldehyde
PC8488-1G
APOSPC8488-1GEA
93.1
EUR
APOSPC8488-1G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈FNO₃S Molecular Weight: 277,28 g/mol Schmelzpunkt: 151…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027121 CAS-Nummer: 952182-59-1 |