2-Brom-3'-fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8501-1G
APOSPC8501-1GEA 719 EUR
APOSPC8501-1G
2-Brom-3'-fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-3'-fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅BrF₄O
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094511
CAS-Nummer: 544429-22-3
UN: 1759
ADR: 8,III