3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8507-1G PC8507-5G
APOSPC8507-1GEA 0 EUR
APOSPC8507-1G APOSPC8507-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃OS
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094515
CAS-Nummer: 56773-34-3
UN: 3261
ADR: 8,III