2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8515-1G
APOSPC8515-1GEA
122
EUR
APOSPC8515-1G
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid 98%
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid
Formel:
C₇H₅BF₂O₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08062343 CAS-Nummer: 126120-87-4 |