6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8526-1G
PC8526-250MG
APOSPC8526-1GEA
0
EUR
APOSPC8526-1G
APOSPC8526-250MG
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₅H₁₆F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00728815 CAS-Nummer: 544429-25-6 UN: 3259 ADR: 8,III |