N-Methyl-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC8558-1G
APOSPC8558-1GEA
302
EUR
APOSPC8558-1G
N-Methyl-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenesulphonamide
N-Methyl-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₃H₁₁F₃N₂O₃S Molecular Weight: 332,3 g/mol Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817448 CAS-Nummer: 952183-74-3 |