2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanethioamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8559-1G
APOSPC8559-1GEA 234 EUR
APOSPC8559-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanethioamide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanethioamide
Formel: C₉H₈F₃NS
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817423
CAS-Nummer: 952182-78-4