1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC8571-1G
APOSPC8571-1GEA
538
EUR
APOSPC8571-1G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₉ClFNO₂ Molecular Weight: 265,67 g/mol Schmelzpunkt: 130…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817431 CAS-Nummer: 952183-37-8 |