4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8577-1G
APOSPC8577-1GEA 0 EUR
APOSPC8577-1G
4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid
4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈FNO₂S
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01211989
CAS-Nummer: 433-14-7